Merck
649481
Sigma-Aldrich
メチル 2-クロロ-6-メチルピリジン-4-カルボキシラート
97%
別名:
2-クロロ-6-メチルイソニコチン酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8ClNO2
CAS番号:
分子量:
185.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
bp
124-125 °C/7 mmHg (lit.)
mp
58-62 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1cc(C)nc(Cl)c1
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-5-3-6(8(11)12-2)4-7(9)10-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
BDWMGYZSQKGUFA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
649481-BULK:
649481-1G:
649481-VAR:
649481-5G:
試験成績書(COA)