Merck
649422
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid hydrazide
97%
別名:
5-(4-Fluorophenyl)thiophene-2-carbohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H9FN2OS
CAS番号:
分子量:
236.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
191-195 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
hydrazine
SMILES記法
NNC(=O)c1ccc(s1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H9FN2OS/c12-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(16-9)11(15)14-13/h1-6H,13H2,(H,14,15)
InChI Key
XMNWZKXRDIGYBL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
649422-1G:
649422-5G:
649422-BULK:
649422-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)