Merck
649341
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorophenyl)thiophene-2-carboxylic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H7FO2S
CAS番号:
分子量:
222.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
250-254 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(s1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H7FO2S/c12-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(15-9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
InChI Key
YOFXYDVYMHOXSY-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
649341-VAR:
649341-1G:
649341-5G:
649341-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)