Merck
648760
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-methylthiophene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5ClS
CAS番号:
分子量:
132.61
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5400 (lit.)
bp
147-149 °C (lit.)
密度
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccsc1Cl
InChI
1S/C5H5ClS/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2-3H,1H3
InChI Key
KQFADYXPELMVHE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
648760-VAR:
648760-1G:
648760-5G:
648760-BULK:
試験成績書(COA)