Merck
648442
Sigma-Aldrich
Methyl 5-(3-hydroxyphenyl)furan-2-carboxylate
97%
別名:
5-(3-Hydroxyphenyl)furan-2-carboxylic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10O4
CAS番号:
分子量:
218.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
143-147 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(o1)-c2cccc(O)c2
InChI
1S/C12H10O4/c1-15-12(14)11-6-5-10(16-11)8-3-2-4-9(13)7-8/h2-7,13H,1H3
InChI Key
ZUIHUWQLICIWDI-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
648442-5G:
648442-BULK:
648442-1G:
648442-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)