Merck
646350
Sigma-Aldrich
4-Pentylbromobenzene
97%
別名:
1-Bromo-4-pentylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4C6H4Br
CAS番号:
分子量:
227.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.5260 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
密度
1.272 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
CCCCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H15Br/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9H,2-5H2,1H3
InChI Key
SGCJPYYTVBHQGE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
248.0 °F - closed cup
引火点(℃)
120 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
646350-1G:
646350-5G:
646350-VAR:
646350-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)