Merck
645575
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxybenzonitrile
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H3(Cl)CN
CAS番号:
分子量:
167.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
107-111 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C8H6ClNO/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4H,1H3
InChI Key
SUFOLDHSHRVSQV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
645575-BULK:
645575-5G:4548173218151
645575-1G:4548173218168
645575-VAR:
試験成績書(COA)