Merck
644765
Sigma-Aldrich
5-(Chloromethyl)isoxazole-4-carboxylic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4ClNO3
CAS番号:
分子量:
161.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
92-97 °C
SMILES記法
OC(=O)c1cnoc1CCl
InChI
1S/C5H4ClNO3/c6-1-4-3(5(8)9)2-7-10-4/h2H,1H2,(H,8,9)
InChI Key
IENDPQHJPZEULX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
644765-BULK:
644765-1G:
644765-5G:
644765-VAR:
試験成績書(COA)