Merck
644617
Sigma-Aldrich
5-(4-Methoxyphenyl)isoxazole-3-carboxaldehyde
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H9NO3
CAS番号:
分子量:
203.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
153-157 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1cc(on1)-c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C11H9NO3/c1-14-10-4-2-8(3-5-10)11-6-9(7-13)12-15-11/h2-7H,1H3
InChI Key
YNRLEBXQHWKCQV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
644617-BULK:
644617-5G:
644617-1G:
644617-VAR:
試験成績書(COA)