Merck
644269
Sigma-Aldrich
1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14Cl2N2
CAS番号:
分子量:
245.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5710 (lit.)
bp
124-128 °C/0.02 mmHg (lit.)
密度
1.225 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc(CN2CCNCC2)cc1Cl
InChI
1S/C11H14Cl2N2/c12-10-2-1-9(7-11(10)13)8-15-5-3-14-4-6-15/h1-2,7,14H,3-6,8H2
InChI Key
PNDSYXGJCWKNFG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
644269-1G:
644269-5G:
644269-VAR:
644269-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)