Merck
643378
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-nitrophenol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BrNO3
CAS番号:
分子量:
218.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
66-70 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1c(Br)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrNO3/c7-4-2-1-3-5(6(4)9)8(10)11/h1-3,9H
InChI Key
VEJSIOPQKQXJAT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
643378-VAR:
643378-25G:
643378-5G:
643378-BULK:
試験成績書(COA)