Merck
643270
Sigma-Aldrich
金被覆マイカ
layer thickness 2000 Å, 99.999% (Au)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Au
分子量:
196.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.999% (Au)
L × W ×厚み
1 in. × 1.5 in. × 150 μm
層厚
2000 Å
SMILES記法
[Au]
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
The gold surface is highly polycrystalline but shows a tendency towards <111> orientation which can be greatly enhanced by annealing.
包装
1 ea = 1 in. × 1.5 in. sheet
文書ライブラリにアクセスする
資料
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
一置換および二置換アルコキシシロキサンから合成された融解ゲルは、生物医学、電子工学、光電子工学などへの応用が期待されています。