Merck
642894
Sigma-Aldrich
2-メトキシ-5-メチル安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(OCH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
166.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
68-72 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(C)cc1C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6-3-4-8(12-2)7(5-6)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
QEFQGRZFYWPDSU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
642894-VAR:
642894-1G:
642894-BULK:
642894-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)