Merck
642835
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-chloro-5-nitrobenzonitrile
97%
別名:
2-Cyano-6-chloro-4-nitroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H2(Cl)(NH2)CN
CAS番号:
分子量:
197.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
183-187 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1c(Cl)cc(cc1C#N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClN3O2/c8-6-2-5(11(12)13)1-4(3-9)7(6)10/h1-2H,10H2
InChI Key
XVYNBLCPQVDRCH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
642835-25G:4548173242552
642835-VAR:
642835-BULK:
642835-5G:4548173305110