Merck
642150
Sigma-Aldrich
trans-3,4-ジクロロ-β-ニトロスチレン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3CH=CHNO2
CAS番号:
分子量:
218.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
93-97 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H5Cl2NO2/c9-7-2-1-6(5-8(7)10)3-4-11(12)13/h1-5H/b4-3+
InChI Key
XHGCFWXSHIHYFH-ONEGZZNKSA-N
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
642150-VAR:
642150-5G:
642150-1G:
642150-BULK:
試験成績書(COA)