Merck
642142
Sigma-Aldrich
trans-2,6-Dichloro-β-nitrostyrene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3CH=CHNO2
CAS番号:
分子量:
218.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
63-67 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl2NO2/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11(12)13/h1-5H/b5-4+
InChI Key
VXNHQIKJDIOBEC-SNAWJCMRSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
642142-1G:
642142-BULK:
642142-VAR:
642142-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)