Merck
641820
Sigma-Aldrich
Allyl(diethylamino)dimethylsilane
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H21NSi
CAS番号:
分子量:
171.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.4380 (lit.)
bp
78-81 °C/46 mmHg (lit.)
密度
0.796 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(CC)[Si](C)(C)CC=C
InChI
1S/C9H21NSi/c1-6-9-11(4,5)10(7-2)8-3/h6H,1,7-9H2,2-5H3
InChI Key
AGFVQXSUESKCTB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
15.1 °F
引火点(℃)
-9.4 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)