Merck
641642
Sigma-Aldrich
1-ピペラジンプロパノール
97%
別名:
1-(3-ヒドロキシ-1-プロピル)ピペラジン, 1-(3-ヒドロキシプロピル)-4-ピペラジン, 1-(3-ヒドロキシプロピル)ピペラジン, 3-(1-ピペラジニル)-1-プロパノール, 3-(1-ピペラジニル)プロパノール, 4-(3-ヒドロキシプロピル)ピペラジン, N-(3-ヒドロキシプロピル)ピペラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H16N2O
CAS番号:
分子量:
144.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
49-53 °C (lit.)
SMILES記法
OCCCN1CCNCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c10-7-1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8,10H,1-7H2
InChI Key
LWEOFVINMVZGAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の生物活性分子の調製のための反応剤として用いられます。
  • ヒトライノウイルス(HRV-3)インヒビターとしてのクロロピリダジンピペラジンの調製
  • アリールベンゾイルピロリジン誘導体の合成とそのHsp90阻害活性
  • 新しいセロトニン4受容体アンタゴニストとしてのピロロチエノピラジンの合成
  • 立体構造の規制された経口で有効なγ-セクレターゼ阻害剤としてのカルバメート官能化2,6-二置換N-(アリールスルホニル)ピペリジンの調製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
641642-BULK:
641642-1G:
641642-VAR:
641642-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)