Merck
640603
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-4-methylbenzoate
97%
別名:
Methyl 3-amino-p-toluate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11NO2
CAS番号:
分子量:
165.19
Beilstein:
2088611
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
113-117 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(C)c(N)c1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
InChI Key
YEPWCJHMSVABPQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
640603-5G:
640603-25G:
640603-BULK:
640603-VAR:
試験成績書(COA)