Merck
640085
Sigma-Aldrich
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
95%
別名:
6-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4F3NO
CAS番号:
分子量:
175.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
52-56 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(nc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO/c8-7(9,10)6-2-1-5(4-12)3-11-6/h1-4H
InChI Key
MRPAGRCGPAXOGS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.9 °F - closed cup
引火点(℃)
93.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
640085-5G:
640085-1G:
640085-VAR:
640085-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.