Merck
640018
Sigma-Aldrich
Poly(2-chlorostyrene)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H4Cl)]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
形状
solid
屈折率
n20/D 1.610 (lit.)
転移温度
Tg (DSC) 103 °C (onset)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
640018-BULK:
640018-VAR:
640018-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
高屈折率・低屈折率のポリマーや、屈折率制御のための添加剤としてジルコニウムおよびハフニウムをベースとするアクリラートモノマーを販売しております。
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.