Merck
639745
Sigma-Aldrich
1-(3-Methylphenyl)-2-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13NO3
CAS番号:
分子量:
219.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
100-104 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(c1)N2CCC(C(O)=O)C2=O
InChI
1S/C12H13NO3/c1-8-3-2-4-9(7-8)13-6-5-10(11(13)14)12(15)16/h2-4,7,10H,5-6H2,1H3,(H,15,16)
InChI Key
CDYNQYZODLGTJT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
639745-BULK:
639745-VAR:
639745-5G:
639745-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)