Merck
638943
Sigma-Aldrich
L-(+)-2-Chlorophenylglycine
95%
別名:
L-2-Chlorophenylglycine, (S)-α−Amino-(2-chlorophenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
185.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
solid
光学活性
[α]/D 79.0 to 90.0°, c = 1 in methanol
[α]20/D +79°, c = 1% in chloroform
mp
182-187 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@H](C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H8ClNO2/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
InChI Key
LMIZLNPFTRQPSF-ZETCQYMHSA-N
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
638943-5G:
638943-VAR:
638943-BULK:
638943-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xue Xin et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2013, 718305-718305 (2013-06-06)
Coronary heart disease (CHD) is one of the highest mortality diseases in the world. Traditional Chinese medicine compound Danshen dripping pills (CDDPs) have currently made a great achievement in treating CHD. However, the therapeutic mechanism of CDDP is often poorly