Merck
638269
Sigma-Aldrich
3,4-Dibenzyloxy-trans-β-nitrostyrene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H19NO4
CAS番号:
分子量:
361.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
118-122 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1
InChI
1S/C22H19NO4/c24-23(25)14-13-18-11-12-21(26-16-19-7-3-1-4-8-19)22(15-18)27-17-20-9-5-2-6-10-20/h1-15H,16-17H2/b14-13+
InChI Key
CHTJRVASYXOBSO-BUHFOSPRSA-N
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
638269-5G:
638269-BULK:
638269-1G:
638269-VAR:
試験成績書(COA)