Merck
638242
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-trans-β-nitrostyrene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H13NO3
CAS番号:
分子量:
255.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
121-125 °C (lit.)
官能基
amine
nitro
phenyl
SMILES記法
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C15H13NO3/c17-16(18)11-10-13-6-8-15(9-7-13)19-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-11H,12H2
InChI Key
MSDHJAWQEZOXGV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
638242-1G:
638242-BULK:
638242-5G:
638242-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)