Merck
638226
Sigma-Aldrich
N-(3-Formyl-2-pyridinyl)-2,2-dimethylpropanamide
97%
別名:
N-(3-ホルミルピリジン-2-イル)-2,2-ジメチルプロパンアミド, N-(3-ホルミルピリジン-2-イル)-2,2-ジメチルプロピオンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14N2O2
CAS番号:
分子量:
206.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
官能基
aldehyde
amide
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)Nc1ncccc1C=O
InChI
1S/C11H14N2O2/c1-11(2,3)10(15)13-9-8(7-14)5-4-6-12-9/h4-7H,1-3H3,(H,12,13,15)
InChI Key
ANABHCSYKASRRW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 二置換アザインドリンの調製
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
638226-VAR:
638226-1G:
638226-5G:
638226-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)