Merck
637394
Sigma-Aldrich
(N-Boc-5-ブロモ-2-インドリル)ボロン酸
別名:
1-(tert-Butoxycarbonyl-5-bromo-1H-indol-2-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H15BBrNO4
CAS番号:
分子量:
339.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
130 °C (dec.) (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2cc(Br)ccc12)B(O)O
InChI
1S/C13H15BBrNO4/c1-13(2,3)20-12(17)16-10-5-4-9(15)6-8(10)7-11(16)14(18)19/h4-7,18-19H,1-3H3
InChI Key
RBYTXZMVOGZESQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
637394-VAR:
637394-1G:
637394-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.