Merck
637114
Sigma-Aldrich
Benzyl thioacetimidate hydrochloride
96%
別名:
Thiobenzylacetimidate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11NS · HCl
CAS番号:
分子量:
201.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
solid
mp
157-161 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[H].CC(=N)SCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NS.ClH/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10H,7H2,1H3;1H
InChI Key
OVQWHRFBVPDPCD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
637114-BULK:
637114-VAR:
637114-1G:
637114-5G:
試験成績書(COA)