Merck
636975
Sigma-Aldrich
2,5-Dioctyl-1,4-di-1-propynylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H42
CAS番号:
分子量:
378.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
solid
mp
53-57 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCc1cc(C#CC)c(CCCCCCCC)cc1C#CC
InChI
1S/C28H42/c1-5-9-11-13-15-17-21-27-23-26(20-8-4)28(24-25(27)19-7-3)22-18-16-14-12-10-6-2/h23-24H,5-6,9-18,21-22H2,1-4H3
InChI Key
SKVLNUXBFHZNAZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
636975-VAR:
636975-BULK:
636975-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)