Merck
636738
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-ethylhexyl)benzene
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4[CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
CAS番号:
分子量:
302.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.4853 (lit.)
bp
190 °C/0.4 mmHg (lit.)
密度
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(CC)Cc1ccc(CC(CC)CCCC)cc1
InChI
1S/C22H38/c1-5-9-11-19(7-3)17-21-13-15-22(16-14-21)18-20(8-4)12-10-6-2/h13-16,19-20H,5-12,17-18H2,1-4H3
InChI Key
KGDLKOAYUABDIH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
636738-BULK:
636738-1G:
636738-5G:
636738-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Maurus Biedermann et al.
Journal of chromatography. A, 1521, 140-149 (2017-09-25)
On-line coupled high performance liquid chromatography-gas chromatography-flame ionization detection (HPLC-GC-FID) is the most widely used method for the analysis of mineral oil hydrocarbons in food, food contact materials, tissues and cosmetics. With comprehensive two-dimensional gas chromatography (GCxGC), a tool became
Maurus Biedermann et al.
Journal of chromatography. A, 1624, 461236-461236 (2020-06-17)
On-line coupled high performance liquid chromatography-gas chromatography-flame ionization detection (HPLC-GC-FID) used for determining mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH) in foods, particularly in certain oils and fats, may be disturbed by interfering olefins present as natural food components or resulting from