Merck
633488
Sigma-Aldrich
3-ホルミル-4-ヒドロキシ安息香酸
97%
別名:
5-Carboxysalicylaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6O4
CAS番号:
分子量:
166.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
246-250 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H6O4/c9-4-6-3-5(8(11)12)1-2-7(6)10/h1-4,10H,(H,11,12)
InChI Key
NXZBZWZORYEIJL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
633488-VAR:
633488-5G:
633488-1G:
633488-BULK:
試験成績書(COA)