Merck
633046
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-4-methylthiophene
97%
別名:
1-(4-Methyl-2-thienyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8OS
CAS番号:
分子量:
140.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5600 (lit.)
bp
108-109 °C (lit.)
密度
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1csc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C7H8OS/c1-5-3-7(6(2)8)9-4-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
NFZNHUNPIJPRMP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
221.0 °F - closed cup
引火点(℃)
105 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
633046-VAR:
633046-5G:
633046-BULK:
633046-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)