Merck
630993
Sigma-Aldrich
N-2-(Bromophenyl)formamide
97%
別名:
2′-Bromoformanilide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6BrNO
CAS番号:
分子量:
200.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
88-92 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)Nc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H6BrNO/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-5H,(H,9,10)
InChI Key
OHWIHFWQMRBQMV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
630993-BULK:
630993-VAR:
630993-5G:
630993-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)