Merck
617172
Sigma-Aldrich
Dimethyl terephthalate-2,3,5,6-d4
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D4H6O4
分子量:
198.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
品質水準
mp
139-141 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
InChI Key
WOZVHXUHUFLZGK-LNFUJOGGSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
285.8 °F
引火点(℃)
141.00 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
617172-VAR:
617172-BULK:
617172-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)