Merck
616605
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenz-2-d1-aldehyde
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8DH7O2
分子量:
137.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
bp
248 °C (lit.)
密度
1.127 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]c1cc(OC)ccc1C=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3/i2D
InChI Key
ZRSNZINYAWTAHE-VMNATFBRSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。