Merck
615234
Sigma-Aldrich
Diphenyl sulfoxide-d10
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6D5)2SO
CAS番号:
分子量:
212.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
形状
solid
bp
206-208 °C/13 mmHg (lit.)
mp
69-71 °C (lit.)
質量シフト
M+10
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])S(=O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C12H10OS/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
InChI Key
JJHHIJFTHRNPIK-LHNTUAQVSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
615234-BULK:
615234-VAR:
試験成績書(COA)