Merck
614378
Sigma-Aldrich
Potassium palmitate-d31
98 atom % D
別名:
Hexadecanoic-d31 acid, potassium salt, Palmitic-d31 acid, potassium salt, Potassium hexadecanoate-d31
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CD2)14CO2K
CAS番号:
分子量:
325.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
形状
solid
mp
285 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+31
SMILES記法
[K+].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2;
InChI Key
MQOCIYICOGDBSG-HXKBIXQXSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
614378-BULK:
614378-VAR:
614378SP-BULK:
試験成績書(COA)