Merck
613681
Sigma-Aldrich
1-Hexadecan-d33-ol
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
別名:
Cetyl-d33 alcohol, Hexadecyl-d33 alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CD2)14CD2OH
CAS番号:
分子量:
275.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
形状
solid
bp
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
密度
0.818 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+33
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2
InChI Key
BXWNKGSJHAJOGX-TUWMXWROSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
613681-VAR:
613681-1G:
613681-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)