About This Item
化学式:
H2N(CH2)4CH(15NH2)CO2H·HCl
CAS番号:
分子量:
183.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
テクニック
protein expression: suitable
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
Cl.NCCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i8+1;
InChI Key
BVHLGVCQOALMSV-WWQACITASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
608963-BULK:
608963-VAR:
608963-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)