Merck
608165
Sigma-Aldrich
Glycine-13C2,15N ethyl ester hydrochloride
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
別名:
Ethyl glycinate-13C2,15N hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215N13CH213COOCH2CH3·HCl
分子量:
142.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
フォーム
solid
mp
145-146 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
Cl.CCO[13C](=O)[13CH2][15NH2]
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-2-7-4(6)3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H/i3+1,4+1,5+1;
InChI Key
TXTWXQXDMWILOF-XNBXTRTGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)