Merck
604542
Sigma-Aldrich
Dicyanodiamide-13C2
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N13C(=NH)NH13CN
分子量:
86.07
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
質量シフト
M+2
SMILES記法
N[13C](=N)N[13C]#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)/i1+1,2+1
InChI Key
QGBSISYHAICWAH-ZDOIIHCHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)