Merck
603686
Sigma-Aldrich
R-(−)-2-Amino-1-propanol-13C3
99 atom % 13C
別名:
D-Alaninol-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CH(NH2)13CH2OH
CAS番号:
分子量:
78.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
98% (CP)
bp
173-176 °C (lit.)
密度
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[13CH3][13C@@H](N)[13CH2]O
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
BKMMTJMQCTUHRP-NOJZMAGESA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
603686-100MG:
603686-VAR:
603686-BULK:
試験成績書(COA)