Merck
602868
Sigma-Aldrich
Oxygen-18O2
50 atom % 18O (random)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
18O2
CAS番号:
分子量:
36.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
蒸気密度
1.11 (vs air)
同位体純度
50 atom % 18O (random)
形状
gas
bp
−183 °C (lit.)
mp
−218 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[18O]=[18O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+2,2+2
InChI Key
MYMOFIZGZYHOMD-XPULMUKRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
ピクトグラム
Flame over circleGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
602868-VAR:
602868-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sui So et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 16(45), 24954-24964 (2014-10-18)
β-Hydroxyperoxyl radicals are formed during atmospheric oxidation of unsaturated volatile organic compounds such as isoprene. They are intermediates in the combustion of alcohols. In these environments the unimolecular isomerization and decomposition of β-hydroxyperoxyl radicals may be of importance, either through