Merck
601373
Sigma-Aldrich
Rubidium-85Rb chloride
85 atom % (85Rb)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
85RbCl
CAS番号:
分子量:
120.36
UNSPSCコード:
12142200
同位体純度
85 atom % (85Rb)
質量シフト
M-1
SMILES記法
[85Rb]Cl
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.