Merck
59900
Sigma-Aldrich
イソ吉草酸メチル
≥98.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2COOCH3
CAS番号:
分子量:
116.16
Beilstein:
1699922
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.393 (lit.)
n20/D 1.393
bp
114-115 °C (lit.)
密度
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-6(7)8-3/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
OQAGVSWESNCJJT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
57.9 °F - closed cup
引火点(℃)
14.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
59900-500ML:
59900-100ML:
59900-VAR:
59900-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jechan Lee et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 230, 81-86 (2017-06-27)
This study lays great emphasis on establishing a reliable analytical platform to quantify and specify volatile fatty acids (VFAs) in the aqueous phase by derivatizing VFAs into their corresponding alkyl esters via thermally-induced rapid esterification (only 10 s reaction time). To
Sang-Ryong Lee et al.
The Science of the total environment, 610-611, 992-996 (2017-08-26)
This report proposes a new approach to evaluate the odour nuisance of cattle manure samples from three different cattle breeds (i.e., native cattle, beef cattle, and milk cow) by means of quantification and speciation of volatile fatty acids (VFAs). To