Merck
597996
Sigma-Aldrich
4,6-Diethyldibenzothiophene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16S
CAS番号:
分子量:
240.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
49-50 °C (lit.)
SMILES記法
CCc1cccc2c3cccc(CC)c3sc12
InChI
1S/C16H16S/c1-3-11-7-5-9-13-14-10-6-8-12(4-2)16(14)17-15(11)13/h5-10H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
UMQGGSYHJPHWFV-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
597996-VAR:
597996-1G:
597996-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)