Merck
597422
Sigma-Aldrich
Chloromethyl(methyl)dimethoxysilane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClH2CSi(OCH3)2CH3
CAS番号:
分子量:
154.67
Beilstein:
2069906
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
密度
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO[Si](C)(CCl)OC
InChI
1S/C4H11ClO2Si/c1-6-8(3,4-5)7-2/h4H2,1-3H3
InChI Key
ZXZMFKUGAPMMCJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
597422-BULK:
597422-VAR:
597422-5G:
597422-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)