Merck
597058
Sigma-Aldrich
Ethyl nicotinate-13C6
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C2H9NO2
CAS番号:
分子量:
157.12
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
bp
223-224 °C (lit.)
mp
8-10 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[13CH3]COC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH]n[13cH]1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3/i1+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI Key
XBLVHTDFJBKJLG-FJYIEFNNSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
597058-VAR:
597058-BULK:
試験成績書(COA)