アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4670 (lit.)
bp
78 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCO[Si](OCC)(OCC)c1cccs1
InChI
1S/C10H18O3SSi/c1-4-11-15(12-5-2,13-6-3)10-8-7-9-14-10/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
ZRQAIBMAFLMIND-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
222.1 °F - closed cup
引火点(℃)
105.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
597007-VAR:
597007-10G:
597007-1G:
597007-BULK:
試験成績書(COA)