Merck
596841
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-butoxy-5-methylphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H2[O)CH2)3CH3](CH3)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
286.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
63-68 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOc1c(Br)cc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C11H16BBrO3/c1-3-4-5-16-11-9(12(14)15)6-8(2)7-10(11)13/h6-7,14-15H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
AQZXOJQXDSSZCI-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
596841-BULK:
596841-1G:
596841-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)